Kerosene, EMPLURA®
Fournisseur: Merck
Danger
1.09774.4000EA 159 EUR InStock
1.09774.4000
Kerosene, EMPLURA®
Kerosene - CAS 64742-48-9
Point d'ébullition: 180…188 °C
Point d'éclair: 54 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 64742-48-9
EINECS: 265-150-3
ONU: 1268
ADR: 3,
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité