Monochlorure d'iode solution 0.1 mol/l (0.2N) acc. Wijs pour analyse volumétrique
Fournisseur: PanReac AppliChem
APPC281590.1611EA 130 EUR InStock
APPC281590.1611
Monochlorure d'iode solution 0.1 mol/l (0.2N) acc. Wijs pour analyse volumétrique
Monochlorure d'iode
Formule: ClI
MW: 162,36 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011354
Numéro CAS: 7790-99-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité