Pulse dampener, MiniPulse
Fournisseur: Restek
25238 25239
REST25238EA 540 EUR InStock
REST25238 REST25239
Pulse dampener, MiniPulse
Matériel de chromatographie Chromatographie, Pièces de rechange
The MiniPulse pulse damper is ideal for the applications where minimising the total system volume is critical.
  • Compact unit (64×38 mm) can be placed almost anywhere
  • Small, 160 µl dead volume at atmospheric pressure
  • PEEK unit can withstand pressures to 345 bar
  • 316 stainless steel unit can withstand pressures to 413 bar
Improves system baseline stability while increasing the total system volume by only 160 µl.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité