Insoles, high arch support, 8709H, JALAS®
Fournisseur: EJENDALS
8709H-34 8709H-35 8709H-36 8709H-37 8709H-38 8709H-39 8709H-40 8709H-41 8709H-42 8709H-43 8709H-44 8709H-45 8709H-46 8709H-47 8709H-48 8709H-49 8709H-50
EJEN8709H-34EA 38.6 EUR InStock
EJEN8709H-34 EJEN8709H-35 EJEN8709H-36 EJEN8709H-37 EJEN8709H-38 EJEN8709H-39 EJEN8709H-40 EJEN8709H-41 EJEN8709H-42 EJEN8709H-43 EJEN8709H-44 EJEN8709H-45 EJEN8709H-46 EJEN8709H-47 EJEN8709H-48 EJEN8709H-49 EJEN8709H-50
Insoles, high arch support, 8709H, JALAS®
Semelles de chaussure
Insoles for high arch support made from textile, soft EVA polyester based electro conductive thread and a TPU control bar.
  • Anatomically designed and anti-static properties
  • Double shock absorption zones in PORON® XRD®
  • Perfect fit with extra comfortable and breathable
These ergonomically shaped insoles are suitable for use in all JALAS® protective shoes.
Colour: Blue/black
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité