Bio-Safe column system
Fournisseur: Restek
REST26546EA 0 EUR InStock
REST26546
Bio-Safe column system
Colonnes pour chromatographie
Bio-Safe columns are biocompatible and precision-machined from virgin PEEK.
  • Completely biocompatible
  • 100% metal free
  • Stable to 551 bar
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité