H-Lys(Fmoc)-OH ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
H62834.03EA 79.1 EUR InStock
H62834.03 H62834.06
H-Lys(Fmoc)-OH ≥98%
H-Lys(Fmoc)-OH
Formule: C₂₁H₂₄N₂O₄
MW: 368,433 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00038365
Numéro CAS: 84624-28-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité