L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Tray, Rotilabo®
Fournisseur: Roth Carl
8103.1 8104.1 8105.1 8106.1
ROTH8103.1EA 0 EUR InStock
ROTH8103.1 ROTH8104.1 ROTH8105.1 ROTH8106.1
Tray, Rotilabo®
Plateaux/Récipients/Pots Plateaux et récipients de laboratoire
Dishes, made of stainless steel, chrome-nickel plated.
  • With folding handles on two sides
  • Very good temperature resistance
  • Easy to clean
  • Autoclavable
Suitable for food applications.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité