Formaline 10%, Q Path®, tamponné
Fournisseur: VWR Collection
Danger
FOR0062AN69001 FOR0022AN69001
VWRSFOR0071A800003EA 0 EUR InStock
VWRSFOR0071A800003 VWRSFOR0062A950078 VWRSFOR0061A75R044 VWRSFOR0061AB11045 VWRSFOR0062AB20049 VWRSFOR0062AB88018 VWRSFOR0061A670023 VWRSFOR0061A691044 VWRSFOR0061A760164 VWRSFOR0061AB40010 VWRSFOR0062A540026 VWRSFOR0062AB80004 VWRSFOR0061A600053 VWRSFOR0061A680010 VWRSFOR0061AB11048 VWRSFOR0152A540026 VWRSFOR0152A950078 VWRSFOR0151A75R044 VWRSFOR0061AB10048 VWRSFOR0021A860022 VWRSFOR0021A75H073 VWRSFOR0022A950078 VWRSFOR0021A620136 VWRSFOR0021A75R044 VWRSFOR0021A760164 VWRSFOR0022A540026 VWRSFOR0021A75H027 VWRSFOR0021A75L038 VWRSFOR0021A920241 VWRSFOR0061A13H065 VWRSFOR0061A350076 VWRSFOR0061A350078 VWRSFOR0061A440396 VWRSFOR0061A590528 VWRSFOR0061A670451 VWRSFOR0061A780109 VWRSFOR0061A820010 VWRSFOR0061A860022 VWRSFOR0061A920241 VWRSFOR0061AB10141 VWRSFOR0151A440396 VWRSFOR0151A800004 VWRSFOR0151A820010 VWRSFOR0061A310434 VWRKFOR0062AN69001 VWRKFOR0022AN69001 VWRS10.06025WH0001 VWRS10.06025WH0005 VWRS10.15080BL0001
Formaline 10%, Q Path®, tamponné
Formalin
Formol tamponné solution de fixation prête à l'emploi pour échantillons de tissus. En seau pouvant être utilisé pour le stockage.
Le Formaldéhyde à 4% est équivalent au formol à 10%
Formule: CH₂O
Densité: 1.013 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003274
Numéro CAS: 50-00-0
EINECS: 200-001-8
IVDLogo
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colourless liquid
Test formaldehyde Passes test
Density (20/4) 1,012 - 1,014
pH (20°C) 6,8 - 7,2
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité