Étiquettes pour imprimantes BBP3x, type B-7569
Fournisseur: Brady
120920 120921 120923 120928 120925 120926 120927 120929 120924 120922 120906 120910 120914 120918 120930 120901 120935 120919 120907 120911 120915 120903 120933 120905 120900 120902 120904 120908 120909 120912 120913 120916 120917 120931 120932 120934
BRDY120920EA 71.13 EUR InStock
BRDY120920 BRDY120921 BRDY120923 BRDY120928 BRDY120925 BRDY120926 BRDY120927 BRDY120929 BRDY120924 BRDY120922 BRDY120906 BRDY120910 BRDY120914 BRDY120918 BRDY120930 BRDY120901 BRDY120935 BRDY120919 BRDY120907 BRDY120911 BRDY120915 BRDY120903 BRDY120933 BRDY120905 BRDY120900 BRDY120902 BRDY120904 BRDY120908 BRDY120909 BRDY120912 BRDY120913 BRDY120916 BRDY120917 BRDY120931 BRDY120932 BRDY120934
Étiquettes pour imprimantes BBP3x, type B-7569
Étiquettes
Le vinyle B-7569 est idéal pour les étiquettes d'installations intérieures/extérieures, notamment les étiquettes 5S, les étiquettes de sécurité, les étiquettes d'avertissement, les marqueurs de tuyaux, les étiquettes d'équipements et les étiquettes visuelles sur le lieu de travail.
  • Finition brillante
  • Durée d'utilisation en extérieur : jusqu'à 3 ans
  • Plage de température de –20 à +75 °C
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité