Sucralose 98%, en poudre
Fournisseur: Thermo Scientific
J66736.18 J66736.22 J66736.30
J66736.18EA 90.6 EUR InStock
J66736.18 J66736.22 J66736.30
Sucralose 98%, en poudre
Sucralose
A synthetic sweetener approximately 600 times sweeter than sucrose. Activates T1R2/T1R3 sweet taste receptors on enteroendocrine cells
Formule: C₁₂H₁₉Cl₃O₈
Point de fusion: 130 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03648615
Numéro CAS: 56038-13-2
EINECS: 259-952-2
Merck Index: 14,8880
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (unspecified) 97,5%
Optical Rotation +84 to +88°, c=1 in water
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité