Nettoyants Extran® pour machines à laver (AP), Supelco®
Fournisseur: Merck
1.07558.2000 1.07558.9025 1.07559.2500 1.07559.9010 1.07559.9025 1.07561.2500 1.07561.9010 1.07561.9025 1.07563.2000 1.07563.9010 1.07563.9025 1.07570.2000 1.07570.9025 1.07558.9010 1.40006.2500 1.40006.9010 1.40006.9025 1.40006.5000 1.40118.2500 1.40118.5000 1.40118.9010 1.40118.9025 1.07559.5001 1.07561.5001 1.40006.5001 1.40118.5001
1.07558.2000EA 147 EUR InStock
1.07558.2000 1.07558.9025 1.07559.2500 1.07559.9010 1.07559.9025 1.07561.2500 1.07561.9010 1.07561.9025 1.07563.2000 1.07563.9010 1.07563.9025 1.07570.2000 1.07570.9025 1.07558.9010 1.40006.2500 1.40006.9010 1.40006.9025 1.40006.5000 1.40118.2500 1.40118.5000 1.40118.9010 1.40118.9025 1.07559.5001 1.07561.5001 1.40006.5001 1.40118.5001
Nettoyants Extran® pour machines à laver (AP), Supelco®
Produits nettoyants Détergents et Nettoyants de Surfaces
Une gamme de nettoyants, pour le lavage et le rinçage en machine, qui ont été développés pour répondre aux exigences de nettoyage de la verrerie et du petit matériel de laboratoire.
  • Prevents carry-over of residues to the next analysis
  • Chlorine-free
Ces produits ont été mis au point en collaboration avec les grands fabricants d'appareils, afin de s'assurer qu'ils conviennent aux machines à laver. L'efficacité des produits Extran® a fait l'objet de tests approfondis; ils moussent également très peu. Il est conseillé de neutraliser les nettoyants alcalins à l'aide d'un agent de rinçage acide après le nettoyage. À l'exception de l'Extran® AP 13, les nettoyants alcalins ne contiennent aucun agent tensioactif.
The manual cleansers are provided as concentrates and the cleaning solutions are simply made up with tap water. Typically immersion for up to 2 hours is sufficient, but for particularly difficult residues the time period can be extended. Alternatively, warming the solution or use with an ultrasonic bath can speed up the process. To ensure no residues are left, the user can rinse initially with tap water and finally with distilled or demineralised water.
These products have been developed with leading instrument manufacturers for their suitability for washing machines. The Extran® products have been tested extensively for their effectiveness and low degree of foaming. It is advisable to neutralise the alkaline cleansers with an acid rinse, subsequent to the cleaning process. The alkaline cleansers, except Extran® AP 13, do not contain surfactants.
Conditionnement: Le bidon en plastique de 5 L (références de produit xxxxxx.5001) est conçu avec un filetage standard capable de se connecter directement à la majorité des lave-vaisselle.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
PRODUITS COMPLEMENTAIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité