Colonnes capillaires, BPX Volatiles
Fournisseur: SGE a Trajan company
054984 054983 054982 054981 054980
568-0246EA 847 EUR InStock
568-0246 568-0245 568-0244 568-0243 568-0242
Colonnes capillaires, BPX Volatiles
Colonnes pour chromatographie
Phase polaire utilisées pour les analyses d'EPA organiques volatils (EPA 624, SW-846 8240/82600, d'alcools et de l'USP G43
Cyanopropylephényle polysiloxane
Température maximale de 290/300 °C
Peuvent remplacer: DB-624, Rtx Volatiles, VOCOL, OV-624, AT-624, HP-624, CP-Select 624CB, 007-624, VB-624, ZB-624, DB-VRX, OPTIMA 624, ELITE 624, SPB-624, TRV1, CPSIL13CB
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité