Retort clamp, three pronged
Fournisseur: Bochem
BOCHB08256108EA 151 EUR InStock
BOCHB08256108
Retort clamp, three pronged
Pinces Pinces à usage général
Three pronged retort clamp made of aluminium alloy.
  • Span width is independently adjustable by two regulating screws
  • Jaws are covered with a PVC coating
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité