Centrifugeuses de paillasse, réfrigérées, 5920 R (marquage IVD)
Fournisseur: Eppendorf
521-2559EA 15886.8 EUR InStock
521-2559 521-2570 521-2560 521-2571 521-2561 521-2572 521-2555 521-2566 521-2556 521-2567 521-2775 521-2568 521-2557 521-2777 521-2569 521-2558 521-2562 521-2563 521-2564 521-2565
Centrifugeuses de paillasse, réfrigérées, 5920 R (marquage IVD)
Centrifugeuses Centrifugeuses de paillasse
Cette centrifugeuse offre une capacité supérieure allant jusqu'à 4×1000 ml, ce qui lui permet d'être l'instrument idéal pour les applications grand volume et à rendement élevé. De plus, elle intègre un puissant système de réfrigération avec une technologie avancée de gestion de la température afin de conserver les échantillons en toute sécurité.
  • Reconnaissance automatique du rotor et détection des déséquilibres pour une sécurité opérationnelle maximale
  • Fonction FastTemp pour un pré-refroidissement rapide. La fonction FastTemp pro® permet de planifier un pré-refroidissement automatique en fonction de la date et de l'heure de pré-programmation
  • Refroidissement continu permettant de maintenir une température constante une fois le traitement terminé – les échantillons restent à bonne température
  • Activation de l'arrêt ECO si le système reste inactif pendant plus de 8 heures (réglable), afin de réduire la consommation d'énergie et de prolonger le cycle de vie du compresseur
  • Sauvegarde jusqu'à 99 programmes définis par l'utilisateur ; 5 touches de programme pour accéder facilement aux programmes de routine
  • Fermeture souple du couvercle ; deux positions d'ouverture du couvercle (demi-ouverte pour un accès facile au couvercle et ouverture complète pour un échange de rotor)
  • Bouchons et couvercles Eppendorf QuickLock® pour un fonctionnement simple d'une seule main et un verrouillage ergonomique du couvercle du godet
Pack rotors S-4x1000 avec godets haute capacité : 3153×g max
Pack rotors S-4x1000 avec godets pour tubes/plaques : contient des tubes et des plaques, 3092×g max
Pack rotors S-4x1000 avec godets ronds : compatible avec des flacons de 1 litre, 3428×g max
Pack rotors S-4x750 avec godets ronds : convient aux applications à moyenne capacité et à vitesse élevée, 4816×g max
Pack rotors S-4xUniversal-Large avec godets universels : contient des tubes et des plaques, 4402×g max
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité