Sodium chlorure BP, JP, Ph. Eur., USP, pur
Fournisseur: PanReac AppliChem
141659.0416 141659.1211 141659.1214
APPC141659.0416EA 170 EUR InStock
APPC141659.0416 APPC141659.1211 APPC141659.1214
Sodium chlorure BP, JP, Ph. Eur., USP, pur
Sodium chlorure
Formule: NaCl
Numéro MDL: MFCD00003477
Numéro CAS: 7647-14-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité