Electronic standard thermometers
Fournisseur: AMARELL, ARNO
E905052 E905050
AMARE905052EA 32.4 EUR InStock
AMARE905052 AMARE905050
Electronic standard thermometers
Thermomètres Thermomètres numériques
Handy and precise universal thermometer with many fields of application.
  • 'HOLD' on set-up
  • Automatic power-off after 10 minutes
  • Response time: T₉₀= 8 seconds
Probes are fast response stainless steel semiconductors (L×Ø: 125×3,5 mm).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité