Drums, wide mouth, nestable
Fournisseur: LAMAPLAST
1261 1263
LAMA1261EA 89.8 EUR InStock
LAMA1261 LAMA1263
Drums, wide mouth, nestable
Barils, tonneaux, fûts
Drums, made of HDPE, blue.
  • Lid with closure in metal galvanised iron
  • Stackable
  • Nestable
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité