SU-5402 ≥95%, Millipore®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
572630-1 572630-500
572630-1EA 527 EUR InStock
572630-1 572630-500
SU-5402 ≥95%, Millipore®
SU-5402
SU5402 is a cell-permeable, reversible, and ATP-competitive inhibitor of the tyrosine kinase activity of Fibroblast growth factor receptor 1 (FGFR1). It also inhibits aFGF-induced tyrosine phosphorylation of ERK1 and ERK2.
  • Lyophilised solid
  • ≥95% by HPLC
This is only a weak inhibitor of tyrosine phosphorylation of the PDGF receptor and does not inhibit phosphorylation of the insulin receptor and the kinase activity of the EGF receptor.
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08235144
Numéro CAS: 215543-92-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité