Argent nitrate 0.1 M (0.1 N) Reag. USP solution volumétrique
Fournisseur: PanReac AppliChem
APPC186983.1211EA 153 EUR InStock
APPC186983.1211
Argent nitrate 0.1 M (0.1 N) Reag. USP solution volumétrique
Argent nitrate
Standardised against sodium chloride using eosine indicator.
Formule: AgNO₃
MW: 169,87 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003414
Numéro CAS: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
ONU: 3082
ADR: 9,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/45/16640645.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Presentation Clear Colourless Liquid
Solubility Miscible with water (D 20/4) 1,012
pH 4 -5
Titer at 20 °C 0,999 - 1,001
Traceability NIST
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité