Kérosène, 194…250 °C, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Synonyms: Distillat légerDistillat lourd
8387.5000EA 138.38 EUR InStock
8387.5000 8387.9200
Kérosène, 194…250 °C, J.T.Baker®
Kerosene - CAS 64742-47-8
Point d'ébullition: 194…250 °C
Point d'éclair: 70 °C
Numéro CAS: 64742-47-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Boiling Range 194 - 250 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité