Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ethephon hydroxy

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Danger

EHERCA13230200EA 817 EUR InStock
EHERCA13230200
Ethephon hydroxy
Ethephon hydroxy


Formule: C₂H₇O₄P
MW: 126,0483 g/mol
Numéro MDL: MFCD00043865
Numéro CAS: 22987-21-9
ONU: 3265
ADR: ,
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Form Viscous

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité