L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Mixing Measuring Cylinders, Tall Form
Fournisseur: DWK Life Sciences
214140874 214141476 214141776 214142472 214143674 214144473 214145478 214146371
SCOT214140874EA 139 EUR InStock
SCOT214140874 SCOT214141476 SCOT214141776 SCOT214142472 SCOT214143674 SCOT214144473 SCOT214145478 SCOT214146371
Mixing Measuring Cylinders, Tall Form
Éprouvettes Éprouvettes graduées
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
  • Without graduation
  • Without stopper
  • Very good chemical and temperature resistance
With hexagonal base to prevent the cylinder from rolling and standard ground joint.
Certifications: DIN EN ISO 4788.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité