Nicotinamide adenine dinucleotide, forme oxydée ≥98%
Fournisseur: MP Biomedicals
02100499.1 0210049901 0210049905 0210049910
ICNA02100499.1EA 50.6 EUR InStock
ICNA02100499.1 ICNA0210049901 ICNA0210049905 ICNA0210049910
Nicotinamide adenine dinucleotide, forme oxydée ≥98%
β-Nicotinamide adenine dinucleotide (NAD, oxidized form)
Major electron acceptor molecule in biological oxidations. Acts as a coenzyme for hydride-transfer enzymes and a substrate for NAD(+)-consuming enzymes, which include ADP-ribose transferases, poly(ADP-ribose) polymerases, cADP-ribose synthases and sirtuins. Recently reported to be a P2Y11 agonist.
  • Lyophilised white powder
  • High purity
Storage temperature: –20 °C
pH: 2 to 4 (1% aquous solution)
Formule: C₂₁H₂₇N₇O₁₄P₂
Numéro MDL: MFCD00036253
Numéro CAS: 53-84-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité