Hydrocortisone 21-acetate
Fournisseur: MP Biomedicals
Attention
ICNA0210199505EA 130 EUR InStock
ICNA0210199505 ICNA0210199510
Hydrocortisone 21-acetate
Hydrocortisone-21-acetate
HYDROCORTISONE-21-ACETATE (Δ4-Pregnen-11β,17α,21-triol- 3,20-dione; Cortisol acetate) Crystalline
Formule: C₂₃H₃₂O₆
MW: 404,51 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00037714
Numéro CAS: 50-03-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité