Lécithines de jaune d'oeuf 65 - 75%
Fournisseur: MP Biomedicals
0210214625 0210214680
ICNA0210214625EA 94.8 EUR InStock
ICNA0210214625 ICNA0210214680
Lécithines de jaune d'oeuf 65 - 75%
Lécithines de jaune d'oeuf
Lecithin is the major membrane phospholipid in eukaryotic cells. In addition to being the major structural component of cellular membranes, it serves as a reservoir for several lipid messengers. It is the source of the bioactive lipids lysophosphatidylcholine, phosphatidic acid, diacylglycerol, lysophosphatidylcholine, plateletactivating factor, and arachidonic acid.
Leithin is used for preparation of vesicle, suspensions commonly called liposomes or as monolayers.
A major structural phospholipid in brain, comprising approx. 15% of total lipid; primarily localized to gray matter.
Soluble in fat, paraffin, ether, ethanol, chlorinated hydrocarbons. Dispersible in water.
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00131449
Numéro CAS: 93685-90-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité