Lécithine
Fournisseur: MP Biomedicals
ICNA0210214805EA 151 EUR InStock
ICNA0210214805 ICNA0210214801
Lécithine
Lécithine
Lecithin is a good source of choline, which may help with brain function and growth. Used as an emulsifier and solubilizer for drugs in an aqueous solution, also as a vehicle for liposomes.
Lecithin is a phosphatidylcholine of soybean origin.
Storage temperature: -20 °C
Numéro MDL: MFCD00147406
Numéro CAS: 8002-43-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité