Safflower oil pour l'industrie agroalimentaire
Fournisseur: MP Biomedicals
0210288890 0210288891
ICNA0210288890EA 99.8 EUR InStock
ICNA0210288890 ICNA0210288891
Safflower oil pour l'industrie agroalimentaire
Safflower oil
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00132216
Numéro CAS: 8001-23-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité