Yeast hydrolysate enzymatic from brewers yeast, MP Biomedicals
Fournisseur: MP Biomedicals
0210330480 0210330405 0210330425
ICNA0210330480EA 2465.4 EUR InStock
ICNA0210330480 ICNA0210330405 ICNA0210330425
Yeast hydrolysate enzymatic from brewers yeast, MP Biomedicals
Milieux pour microbiologie Matières premières de microbiologie
Yeast hydrolysate enzymatic is an autolysed yeast extract produced from 100% brewers yeast. It is a concentrated source of soluble protein components, carbohydrates, and B Complex vitamins natural to yeast.
  • Brown powder
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité