Tris-(hydroxyméthyl) aminométhane (TRIS, Trométamol) ≥99%
Fournisseur: MP Biomedicals
Attention
Synonyms: 2-Amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol(tris), Tromethamine, Tris(hydroxymethyl)methylamine, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, Trizma(R) base, TRIS base, THAM
02152176.1 02152176.5 0215217601 0215217605 0215217610
ICNA02152176.1EA 36.1 EUR InStock
ICNA02152176.1 ICNA02152176.5 ICNA0215217601 ICNA0215217605 ICNA0215217610
Tris-(hydroxyméthyl) aminométhane (TRIS, Trométamol) ≥99%
Tris(hydroxymethyl)aminomethane (TRIS, Trometamol)
TRIS (Trometamol, Tromethamine, Tris-[hydroxymethyl]aminomethane) Purity: 99.0-99.5% Buffering pH range 7.0-9.0 pKa at 25°C = 8.1 This grade of tris is excellent where purity and value are both important. It is superior to our technical grade tris and less expensive than our ultra pure material. This grade will suffice for most buffer applications.
pH: 10 - 11.5 (5% aq soln)
Formule: NH₂C(CH₂OH)₃
MW: 121,14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004679
Numéro CAS: 77-86-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11a03d1ab6b2c11b9a2c83f0a73fc4264cec0110&vid=5ce890cdf298a59a7900a07fee1c857a5e5e61e0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité