Probucol ≥98%
Fournisseur: MP Biomedicals
Synonyms: 4,4'-(Isopropylidendithio)bis[2,6-di-tert-butylphenol], 4,4'-(Propane-2,2-diylbis(sulphanediyl))bis(2,6-di-tert-butylphenol)
0215637105 0215637110 0215637150
ICNA0215637105EA 139 EUR InStock
ICNA0215637105 ICNA0215637110 ICNA0215637150
Probucol ≥98%
Probucol
Formule: C₃₁H₄₈O₂S₂
MW: 516,84 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00079281
Numéro CAS: 23288-49-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité