Bovine Serum Albumin (BSA), Fraction V
Fournisseur: MP Biomedicals
ICNA0216006990EA 1075.3 EUR InStock
ICNA0216006990 ICNA0216006980 ICNA0216006991 ICNA0216006925 ICNA0216006910 ICNA0216006950
Bovine Serum Albumin (BSA), Fraction V
Protéines et Peptides
MP offers this grade of albumin as a more highly purified product than our traditional True Cohn Fraction V Powder. This grade of albumin also varies in its fatty acids content (1 to 2 mg/gm). Due to lower manufacturing costs, this grade is available at a substantial savings relative to our True Cohn Fraction V Powder.
  • Purity: 98 to 99%
  • Fatty acids: 1 to 2 mg/gm protein
  • pH: (1%, isotonic): 7,0
  • Sulphated ash: <2%
  • Moisture: <6%
  • Heavy metals: <20 ppm
pH: 6,5 to 7,5 (1% isotonic)
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité