Myrothecium sp. Bilirubin oxidase
Fournisseur: MP Biomedicals
ICNA0219000080EA 579 EUR InStock
ICNA0219000080 ICNA0219000010 ICNA0219000020
Myrothecium sp. Bilirubin oxidase
Enzymes
  • Lyophilised powder
  • Activity: ≥0,8 u/mg solid
  • Unit definition: one unit is the amount of enzyme that oxidises one micromole of bilirubin per minute at 37 °C, pH 8,4.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité