Erythrosin B sel de disodium, poudre rouge
Fournisseur: MP Biomedicals
Attention
0219044905 0219044910 0219044925
ICNA0219044905EA 17 EUR InStock
ICNA0219044905 ICNA0219044910 ICNA0219044925
Erythrosin B sel de disodium, poudre rouge
2-(2,4,5,7-Tétraiodo-6-oxydo-3-oxoxanthène-9-yl)benzoate de disodium
A red, anionic xanthene dye, has been used as a contrast or counter stain to hematoxylin, crystal violet and other nuclear stains, in both plant and animal tissue.
Erythrosin B Sodium Salt is used as a counter stain to hematoxylin, crystal violet and other nuclear stains, in both plant and animal tissue. Erythosin B dye solution in 0.9% saline is made for intravenous injection to induce occlusion.
  • Concentration: 0.91
  • Soluble in water (20 mg/mL) or ethanol (20 mg/mL)
  • Room Temperature, desiccate
Formule: C₂₀H₆I₄Na₂O₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00144257
Numéro CAS: 16423-68-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
UV/VIS: l max (water) 524-528nm
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité