Glycérol ≥99%, liquide visqueux clair et incolore réactif de culture cellulaire
Fournisseur: MP Biomedicals
0219468080 0219468090
ICNA0219468080EA 81.7 EUR InStock
ICNA0219468080 ICNA0219468090
Glycérol ≥99%, liquide visqueux clair et incolore réactif de culture cellulaire
Glycérol
Storage: Store at Room Temperature (15 - 30 °C)
Glycerol is used both in sample preparation and gel formation for polyacrylamide gel electrophoresis. Glycerol (5-10%) increases the density of a sample so that the sample will layer at the bottom of a gel’s sample well. Glycerol is also used to aid in casting gradient gels and as a protein stabilizer and storage buffer component. Glycerol is used in the concentration and storage of enzymes. Also prevents back-diffusion and protein samples into the buffer. Ideal for use as a cryoprotectant.
  • Cell Culture Reagent
  • Auto Ignition: 412 °C at 1 atm. (Lit.)
  • Vapor Density: 3.17 (air = 1) (Lit.)
  • Vapor Pressure: 0.0033 hPa at 50 °C (Lit.)
  • Refractive Index: n20/D 1.474 (Lit.)
  • Miscible with water (1mL/mL), alcohol. One part dissolves in 11 parts ethyl acetate, in about 500 parts ethyl ether; insoluble in benzene, chloroform, carbon tetrachloride, carbon disulfide petroleum ether oils.
pH: 5.0 - 7.5 (1% aq soln)
Formule: HOCH₂CH(OH)CH₂OH
Point d'ébullition: 166.1 °C (13.3 hPa) (lit.)
Point de fusion: 18.2 °C (lit.)
Densité: 1.2613 g/cm³ (20 °C) (lit.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004722
Numéro CAS: 56-81-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3668cce85af1464db21fd098526252076b567956&vid=d004eeb9f845a013dfcafd0b44d36127512f5d06&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
Purity ≥99%
FTIR Conforms to Standard
pH (1% aq soln) 5.0-7.5
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité