ADN sel de sodium (Acide Déoxyribonucléique sel de sodium) (de thymus de veau)
Fournisseur: MP Biomedicals
0219512950 0219512990 0219512991
ICNA0219512950EA 44.7 EUR InStock
ICNA0219512950 ICNA0219512990 ICNA0219512991
ADN sel de sodium (Acide Déoxyribonucléique sel de sodium) (de thymus de veau)
ADN sel de sodium (Acide Déoxyribonucléique sel de sodium)
Polynucleotide, carrier of genetic material.
  • White Fibrous Solid
  • Soluble in water or aqueous buffers
The addition of SDS or similar detergent may help solubilize DNA; however, detergents tend to denature the DNA into shorter strands.
Calf thymus DNA (CT-DNA) is a natural DNA widely used in studies of DNA binding anticancer agents and DNA binding agents that modulate DNA structure and function. Calf thymus DNA is also used in physicochemical studies of DNA behavior in solution.
Synonyms: DNA sodium salt from calf thymus; Thymonucleic acid sodium salt; ctDNA
Numéro MDL: MFCD00130922
Numéro CAS: 9007-49-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité