Percoll®, liquide jaune
Fournisseur: MP Biomedicals
0219536925 0219536980 0219536990
ICNA0219536925EA 74.9 EUR InStock
ICNA0219536925 ICNA0219536980 ICNA0219536990
Percoll®, liquide jaune
Percoll®
Colloidal PVP coated silica for cell separation. Aseptically filled.
Storage temperature.: +4 °C
pH: 8.9 ± 0.3 at 20°C (lit.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00131830
Numéro CAS: 65455-52-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
Viscosity Record cp at 20 deg C
Osmolality Max 25 mOsm/kg
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité