Vanderzant Modification Vitamin Mixture
Fournisseur: MP Biomedicals
0290324405.EA 1198 EUR InStock
0290324405. ICNA0290324401
Vanderzant Modification Vitamin Mixture
Fournitures pour animaux Alimentation animale
Vanderzant vitamin mixture for insects is an animal-derived component free vitamin mixture.
  • Mixture of 12 vitamins
  • Powdered
Developed for use in insect cell culture.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité