Glycérol ≥99.5%, Ultrapure
Fournisseur: MP Biomedicals
04800687 04800689
ICNA04800687EA 97.2 EUR InStock
ICNA04800687 ICNA04800689
Glycérol ≥99.5%, Ultrapure
Glycérol
Mercury: <10ppm Lead: <5 ppm
Iron: <5 ppm Zinc: <2 ppm
Used in the concentration and storage of enzymes. Also prevents back-diffusion and protein samples into the buffer.
pH: 5.0 -7.5 (1% aq soln)
Formule: HOCH₂CH(OH)CH₂OH
MW: 92,09 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004722
Numéro CAS: 56-81-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3668cce85af1464db21fd098526252076b567956&vid=d004eeb9f845a013dfcafd0b44d36127512f5d06&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité