Agarose standard, poudre blanche pour la biologie moléculaire
Fournisseur: MP Biomedicals
11AGAH0500 11AGAH0250 11AGAH0100
ICNA11AGAH0500EA 521 EUR InStock
ICNA11AGAH0500 ICNA11AGAH0250 ICNA11AGAH0100
Agarose standard, poudre blanche pour la biologie moléculaire
Agarose
Standard agarose is a purified linear galactan hydrocolloid isolated from agar or agar-bearing marine algae with an Electroendoosmosis (EEO) value of 0.12 making it an essential component in chemical separation techniques.
Standard agarose is a very low electroendosmosis agarose (EEO) which is recommended for sharp resolution of nucleic acid fragments greater than 400 bp and up to 8000 bp. This Standard Agarose may be used at concentrations between 0.8 % and 2 %. Southern and Northern transfers can be performed efficiently from them.
  • "Molecular Biology Grade
  • Suitable for both analytical and preparative electrophoresis procedures
  • Presentation: White Powder
  • DNAase/RNase Activity and inhibition of ligation and restriction enzymes not detected
  • Soluble in water (1.5 g plus 100 mL)
  • Storage at room temperature"
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081294
Numéro CAS: 9012-36-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=526c20a29610acf6900f898ff245c5602558c785&vid=ae34e4c76a4d7838d4dc9501397f6741b1b97d5e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
Gelling Temperature (1.5% gel) 36 ± 2°C
Melting Temperature (1.5% gel) ~89°C
Gel Strength (1% gel) ≥1200g/cm2
Electroendosmosis ≤0.12
Sulphate ≤0.14%
DNAase/RNase Activity None Detected
DNA Blotting Complete Transfer
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité