Phénol liquéfié ≥99.5%, solution claire et incolore, Aquaphenol
Fournisseur: MP Biomedicals
Danger
11AQUAPH01 11AQUAPH02 11AQUAPH03
ICNA11AQUAPH01EA 221 EUR InStock
ICNA11AQUAPH01 ICNA11AQUAPH02 ICNA11AQUAPH03
Phénol liquéfié ≥99.5%, solution claire et incolore, Aquaphenol
Phénol liquéfié
Aquaphenol™ is a solution of double-distilled phenol saturated with ultra-pure water (approx 30%). It does not contain antioxidant or additives. Aquaphenol™ has an acid pH and can be used directly for RNA extraction. For DNA extraction, pH can be quickly adjusted to 7,5 or 8 using pH maker solutions and protocols included.
  • Concentration: Phenol (double distilled) saturated with ultra pure water (30% water v/v)
  • Partition Coefficient: 1.47 (Lit.)
  • Presentation: Clear, Colorless Solution
  • pH: 4.5 - 5 (Lit.)
  • Store at +4 °C. Store under nitrogen. Protect from Light.
Formule: C₆H₅OH
Densité: 1.03 g/cm³ (20 °C) (lit.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002143
Numéro CAS: 108-95-2
ONU: 2821
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Iron ≤0.0001%
Heavy Metals ≤0.0005%
Water Content (KF) ~30%
RNase, DNase, Protease Not Detected
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité