L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Multiwell cell culture plates, CELLSTAR®
Fournisseur: Greiner Bio-One
657970_5 662970_5 677970_5
GREI657970_5EA 188 EUR InStock
GREI657970_5 GREI662970_5 GREI677970_5
Multiwell cell culture plates, CELLSTAR®
Microplaques Microplaques pour culture cellulaire
These sterile, PS multiwell cell culture plates have a cell-repellent surface to effectively inhibit cell attachment. Achieved through a chemical polymer modification, the surface does not degrade or leach under common cell culture conditions, rendering an ideal substrate for native cell culture experiments.
  • Effectively inhibits cell adhesion
  • Sterile
  • Lid with condensation rings
  • Other formats available (flasks, dishes, microplates)
Characterised by low cell attachment, the cell-repellent surface is ideal for applications such as spheroid cultures andMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité