L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
VWR®, Beakers, Low Form, Heavy-Duty
Fournisseur: VWR Collection
213-0462EA 59.2 EUR InStock
213-0462 213-0476 213-0477 213-0478 213-0479 213-0480 213-0481
VWR®, Beakers, Low Form, Heavy-Duty
Béchers
Borosilicate 3.3 glass, with spout.
  • Good chemical and thermal shock resistance
  • Durable labelling area with matt finish and white graduated scale
  • Spout designed for optimum performance
Heavy-duty beakers have better mechanical stability than the standard products due to thicker walls. The reinforced rims increase shock resistance and reduce the risk of breakage. Due to the increased wall thickness resistance to rapid temperature changes is not as good as that of the standard product, therefore, slow, uniform heating is recommended.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité