VWR®, Flacons Erlenmeyer, à col étroit, à usage intensif
Fournisseur: VWR Collection
214-0421EA 67.7 EUR InStock
214-0421 214-0422 214-0423 214-0424 214-0425
VWR®, Flacons Erlenmeyer, à col étroit, à usage intensif
Ballons Flacons Erlenmeyers
En verre borosilicaté 3.3.
  • Resistant to chemicals and thermal shock
  • Volume graduations and labelling area
Heavy-duty flasks have better mechanical stability than standard products due to thicker walls. The reinforced rims increase shock resistance and reduce the risk of breakage. Due to the increased wall thickness, resistance to rapid temperature changes is not as good as those of the standard products, therefore, slow and uniform heating is recommended.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité