2-Méthyl-3-[4-(2-méthyl-2-propanyl)phényl]propanal
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Attention
EHERCA10931620EA 70.7 EUR InStock
EHERCA10931620
2-Méthyl-3-[4-(2-méthyl-2-propanyl)phényl]propanal
2-Méthyl-3-[4-(2-méthyl-2-propanyl)phényl]propanal
Formule: C₁₂H₂₀O
MW: 204,31 g/mol
Point d'ébullition: 279 °C
Densité: 0,946 g/cm³
Point d'éclair: 79 °C
Numéro MDL: MFCD00047655
Numéro CAS: 80-54-6
ONU: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Form Liquid
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité