Racks for Stomacher® bags
Fournisseur: Seward (FermionX)
BA6091 BA6090 BA6096 BA6094
432-3150EA 72.3 EUR InStock
432-3150 432-3151 432-3152 432-3153
Racks for Stomacher® bags
Portoirs Porte-sachets
Made from high grade plastic polymer.
  • Perfect for loading closure bags preenrichments into the incubator
  • Variety of capacities for each Stomacher® machine
  • Easily dismantled and cleaned with most lab disinfectants (not autoclavable)
Bag racks provide the perfect storage for Stomacher® bag sample handling, helping to provide a clean and productive working environment.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité