Dispositifs d'ouverture pour les sachets Stomacher®
Fournisseur: Seward (FermionX)
BA6095 BA6098
431-0132EA 69.2 EUR InStock
431-0132 432-3115
Dispositifs d'ouverture pour les sachets Stomacher®
Portoirs Porte-sachets
Made from high grade plastic polymer.
  • Compatible with Stomacher® 80 bags
  • Stable on bench-top or scales
  • Easily cleaned with most lab disinfectants
These bag openers hold open bags for easy addition of sample without risk of instrument contact on the bag.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité