Colonnes capillaires, HT8
Fournisseur: SGE a Trajan company
054675 054676 054677 054680 054690 054236 054682 054683
568-0206EA 815 EUR InStock
568-0206 568-0207 568-0208 568-0210 568-0215 568-0372 568-0212 568-0002
Colonnes capillaires, HT8
Colonnes pour chromatographie
Phase unique pour haute température convenant au biphényle polychloré (PCB). La polarité unique de cette phase procure une excellente séparation des composés PCB.
8% phényle polycarborane-siloxane
Température max.: polyimide 360/370 °C.
Aucun équivalent
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité