Culture media in infusion bottles
Fournisseur: PharmaMedia Dr. Müller
MULL530.S100EA 92.4 EUR InStock
MULL530.S100 MULL540.S100 MULL550.S100 MULL520.S100
Culture media in infusion bottles
Milieux pour microbiologie Milieux prêts à l'emploi de microbiologie
Ready to use media for sterility test. Bottles have coloured (red or green) flip-off caps.
  • Identification and growth of aerobic micro-organisms
  • Label contains autoclaving indicator (pink to grey-brown)
  • Temperature controlled delivery
  • Label with Barcode
Certifications: Medium according EP and USP
Conditionnement: 20 bottles on a plastic tray wrapped with shrink foil
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité