Electrode holders for portable meters, Orion™ Star A series
Fournisseur: Thermo Orion
STARA-ESCD STARA-ESPH
ORIOSTARA-ESCDEA 36.8 EUR InStock
ORIOSTARA-ESCD ORIOSTARA-ESPH
Electrode holders for portable meters, Orion™ Star A series
Porte-électrodes
These electrode holders can be used with the Star A series portable meter armor and storage sleeve to protect, transport and store sensors in the field.
  • Can be attached to either side of the portable meter armor
  • Holder for pH electrodes holds one pH electrode when placed in the pH electrode storage sleeve
  • Holder for conductivity and DO probes holds 12 mm diameter or 15 mm diameter conductivity probes and a dissolved oxygen probe when placed in its calibration sleeve
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité