Accessories
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
ORIO1010005EA 160 EUR InStock
ORIO1010005
Accessories
Compteurs électrochimiques pH-mètres et multi-paramètres
This cable adapter can be used to connect a USB port to the RS232 port of a meter.
The adapter allows interface between a USB connection and Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star meters, Thermo Scientific™ Orion™ Star A series (Star A320, Star A220 and Star A210 series) meters and legacy Orion™ Star and Star Plus meters.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité